Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate

439231000
ACRO439231000EA 226 EUR
ACRO439231000
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat 95%
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,61 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017568
CAS-Nummer: 5900-58-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 71 °C
HPLC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR