(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (2S)-
439341000
ACRO439341000EA 249 EUR
ACRO439341000
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide 98%
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide
Formel: C₉H₉FN₄O₅
Molecular Weight: 272,192 g/mol
Schmelzpunkt: 227,7…229.4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042049
CAS-Nummer: 95713-52-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +54.0° to +58.0° (20°C, 589 nm) (c=1, acetone)