N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, ABEI
439450010
ACRO439450010EA
478
EUR
ACRO439450010
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol 90%
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
Formel:
C₁₄H₂₀N₄O₂ Molecular Weight: 276.34 g/mol Schmelzpunkt: 246…248.5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010559 CAS-Nummer: 66612-29-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥89.0 % |