5-Bromgramin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
439600010
ACRO439600010EA
67
EUR
ACRO439600010
5-Bromgramin
5-Bromgramin
Formel:
C₁₁H₁₃BrN₂ Molecular Weight: 253,14 g/mol Schmelzpunkt: 156…156,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055980 CAS-Nummer: 830-93-3 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |