1,1'-Oxalyldiimidazole, technische Qualität

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,2-Di(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,2-dione

439620050
ACRO439620050EA 72.2 EUR
ACRO439620050
1,1'-Oxalyldiimidazole, technische Qualität
1,1'-Oxalyldiimidazole
Formel: C₈H₆N₄O₂
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043067
CAS-Nummer: 18637-83-7
UN: 3263
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR