(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxybenzylamine
439680050
ACRO439680050EA
132
EUR
ACRO439680050
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Molecular Weight: 181,24 g/mol Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00837593 CAS-Nummer: 63-64-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |