3-Formyl-2-methoxypyridin 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde

439780050
ACRO439780050EA 227 EUR
ACRO439780050
3-Formyl-2-methoxypyridin 96%
3-Formyl-2-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 25 °C
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115112
CAS-Nummer: 71255-09-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR