2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
439790250
ACRO439790250EA 137 EUR
ACRO439790250
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂O
Molecular Weight: 279,96 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078664
CAS-Nummer: 19614-12-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %