Monobenzyl malonate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(benzyloxy)-3-oxopropanoic acid, 2-((Benzyloxy)carbonyl)acetic acid, malonic acid monobenzyl ester
439800100
ACRO439800100EA
136
EUR
ACRO439800100
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,186 g/mol Schmelzpunkt: 45…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138132 CAS-Nummer: 40204-26-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 50 °C |
HPLC | ≥94 % |