3-Piperidin-1-ylpropanoic acid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Piperidinepropionic acid
440050250
ACRO440050250EA 82.2 EUR
ACRO440050250
3-Piperidin-1-ylpropanoic acid 96%
3-Piperidin-1-ylpropanoic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
Schmelzpunkt: 86…88,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006515
CAS-Nummer: 26371-07-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %