2-Fluorphenethylbromid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
440120010 440120050
ACRO440120010EA 45.7 EUR
ACRO440120010 ACRO440120050
2-Fluorphenethylbromid 97%
2-Fluorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Siedepunkt: 73…75 °C (20Torr)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117466
CAS-Nummer: 91319-54-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %