2-Methoxy-4-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
440220050
ACRO440220050EA
104
EUR
ACRO440220050
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molecular Weight: 178,15 g/mol Schmelzpunkt: 179…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093781 CAS-Nummer: 101084-96-2 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 178 to 182 °C |
HPLC | ≥97.5 % |