N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-tert-Butyl (1-(methoxy(methyl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)carbamate, (S)-[1-(Methoxy-methyl-carbamoyl)-2-methyl-propyl]-carbamic acid-tert-butyl ester, N2-{[(1,1-dimethylethyl)oxy]carbonyl}-N1-methyl-N1-(methyloxy)-L-valinamide, tert-butyl (S)-(1-(methoxy(methyl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)carbamate
440580050
ACRO440580050EA 161 EUR
ACRO440580050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₄
Molecular Weight: 260,334 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151897
CAS-Nummer: 87694-52-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)