4-Chloro-3-ethylphenol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

440720250
ACRO440720250EA 57 EUR
ACRO440720250
4-Chloro-3-ethylphenol 97%
4-Chloro-3-ethylphenol
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 70…80 °C (,2Torr)
Schmelzpunkt: 49,4…54.3 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010822
CAS-Nummer: 14143-32-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to yellow to light pink Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR