3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydro-2H-pyran-2-one, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-3-(triphenylphosphoranylidene)-
440980010
ACRO440980010EA 177 EUR
ACRO440980010
3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one 97%
3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Formel: C₂₃H₂₁O₂P
Molecular Weight: 360,385 g/mol
Schmelzpunkt: 228…230 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20481847
CAS-Nummer: 218282-19-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %