N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
441000010
441000050
ACRO441000010EA
167
EUR
ACRO441000010
ACRO441000050
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₂ Schmelzpunkt: 44…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13182200 CAS-Nummer: 953040-54-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88.0 % |