N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
441040010
ACRO441040010EA
66.5
EUR
ACRO441040010
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₂ Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659917 CAS-Nummer: 850567-47-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |