9-Methylcarbazol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 9-Methyl-9H-carbazole, N-Methylcarbazole

441050050
ACRO441050050EA 81.2 EUR
ACRO441050050
9-Methylcarbazol 99%
9-Methylcarbazole
Formel: C₁₃H₁₁N
Molecular Weight: 181,23 g/mol
Siedepunkt: 163…167 °C (,4Torr)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013431
CAS-Nummer: 1484-12-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR