(S)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid, FMOC-α-ME-L-PHE(2-F)-OH, FMOC-α-METHYL-D-2-FLUOROPHENYLALANINE
441095000
ACRO441095000EA 533 EUR
ACRO441095000
(S)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
(S)-N-Fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalanine
Formel: C₂₅H₂₂FNO₄
Molecular Weight: 419,452 g/mol
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17019320
CAS-Nummer: 1172127-44-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)