2-Methylleucine 98%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-2,4-dimethylpentanoic acid, H-α-Me-Leu-OH, (S)-alpha-Methylleucine
441261000
ACRO441261000EA 144 EUR
ACRO441261000
2-Methylleucine 98%, 98% ee
2-Methylleucine
Formel: C₇H₁₅NO₂
Molecular Weight: 145,202 g/mol
Schmelzpunkt: >237 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01716279
CAS-Nummer: 105743-53-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.5 to 102.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +33° to +39° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)