6-(Hydroxymethyl)benzothiazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (1,3-Benzothiazol-6-yl)methanol, benzo[d]thiazol-6-ylmethanol, 6-Benzothiazolemethanol
441330010
ACRO441330010EA 101 EUR
ACRO441330010
6-(Hydroxymethyl)benzothiazole 97%
6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₇NOS
Molecular Weight: 165,21 g/mol
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972625
CAS-Nummer: 19989-66-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
HPLC ≥96.0 %