Benzenesulphonyl bromide 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylsulphonyl bromide

441340010
ACRO441340010EA 193 EUR
ACRO441340010
Benzenesulphonyl bromide 95%
Benzenesulphonyl bromide
Formel: C₆H₅BrO₂S
Molecular Weight: 221,068 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C (,5Torr)
Schmelzpunkt: 19,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015926
CAS-Nummer: 2297-65-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR