6-(Chloromethyl)benzothiazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(Chloromethyl)-1,3-benzothiazole, Benzothiazole, 6-(chloromethyl)-, 6-(Chloromethyl)benzo[d]thiazole
441350010
ACRO441350010EA 193 EUR
ACRO441350010
6-(Chloromethyl)benzothiazole 97%
6-(Chloromethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆ClNS
Molecular Weight: 183,653 g/mol
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD12756627
CAS-Nummer: 149440-49-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %