Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

441400010 441400050
ACRO441400010EA 68.8 EUR
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR