2-Amino-3-iodpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
441480050
ACRO441480050EA
286
EUR
ACRO441480050
2-Amino-3-iodpyridin 97%
2-Amino-3-iodpyridin
Formel:
C₅H₅IN₂ Molecular Weight: 220,01 g/mol Schmelzpunkt: 89,6…90.6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01651885 CAS-Nummer: 104830-06-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 92 °C |
GC | ≥96.0 % |