4-Chlornicotinsäure 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 4-Chlorpyridin-3-carbonsäure

441720050
ACRO441720050EA 232 EUR
ACRO441720050
4-Chlornicotinsäure 96%
4-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 170…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128860
CAS-Nummer: 10177-29-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR