2-Phenylethanaminhydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenethylamine Hydrochloride
441910250
ACRO441910250EA
70.1
EUR
ACRO441910250
2-Phenylethanaminhydrochlorid 98%
2-Phenylethylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 157,64 g/mol Schmelzpunkt: 220…223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012893 CAS-Nummer: 156-28-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 to ≤102.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |