2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
442160050
ACRO442160050EA 144 EUR
ACRO442160050
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 95%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082477
CAS-Nummer: 239087-08-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥94.0 %