2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
442300050
ACRO442300050EA 116 EUR
ACRO442300050
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin 96%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NO
Molecular Weight: 246,02 g/mol
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190128
CAS-Nummer: 99479-66-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light brown Crystalline needles or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥95.0 %