4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid, 4-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid
442370050
ACRO442370050EA 124 EUR
ACRO442370050
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208,64 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C (92Torr)
Dichte: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094390
CAS-Nummer: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %