6-Nitro-2,4-xylidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethyl-6-nitroanilin
442440050
ACRO442440050EA 122 EUR
ACRO442440050
6-Nitro-2,4-xylidin 97%
6-Nitro-2,4-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 69,5…70.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007739
CAS-Nummer: 1635-84-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to orange Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %