5-Chlor-2-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
442510050
ACRO442510050EA
99.8
EUR
ACRO442510050
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure 97%
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174,56 g/mol Schmelzpunkt: 151…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665762 CAS-Nummer: 394-30-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 157 °C |
HPLC | ≥96.0 % |