1-Brom-4-ethinylbenzol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Ethinyl-4-brombenzol, (4-Bromphenyl)acetylen, (4-Bromphenyl)ethin

442790010
ACRO442790010EA 73.8 EUR
ACRO442790010
1-Brom-4-ethinylbenzol 98%
1-Brom-4-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅Br
Molecular Weight: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C (3Torr)
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168822
CAS-Nummer: 766-96-1
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR