5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
443390050
ACRO443390050EA 93.6 EUR
ACRO443390050
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin 97%
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 219,0400 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (17Torr)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038016
CAS-Nummer: 56686-16-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥96.0 %