Clindamycin hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cleocin Hydrochloride, (2S,4R)-N-((1S,2S)-2-Chloro-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 7[S]-Chloro-7-deoxylincomycin, Clindamycin HCl
443510100
ACRO443510100EA 97.1 EUR
ACRO443510100
Clindamycin hydrochloride 97%
Clindamycin hydrochloride
Formel: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S·HCl
Molecular Weight: 461,45 g/mol
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07793327
CAS-Nummer: 21462-39-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥96.0 %