2,4,5-Trichlorpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
443990250
ACRO443990250EA 157 EUR
ACRO443990250
2,4,5-Trichlorpyrimidin 98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183,42 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788200
CAS-Nummer: 5750-76-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %