3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Carbamic acid,N-[(5-bromo-3-pyridinyl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-Bromo-5-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl}pyridine, tert-Butyl ((5-bromopyridin-3-yl)methyl)carbamate, tert-Butyl (5-bromopyridin-3-yl)methylcarbamate
444060010 444060050
ACRO444060010EA 212 EUR
ACRO444060010 ACRO444060050
3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine
Formel: C₁₁H₁₅BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 84,5…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10700149
CAS-Nummer: 943722-24-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %