Heptan (Isomerengemisch), technische Qualität

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

444270050
ACRO444270050EA 71.5 EUR
ACRO444270050
Heptan (Isomerengemisch), technische Qualität
Heptan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,683 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Boiling point 94 to 100°C
Density 0.685 to 0.730 kg/l (15°C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR