Wasser, hohe Dichte, entmineralisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

444300250
ACRO444300250EA 49.2 EUR
ACRO444300250
Wasser, hohe Dichte, entmineralisiert
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
pH 6.0 to 8.0
Conductivity ≤15 µS/cm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR