Methanol, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
444310050
ACRO444310050EA 36.5 EUR
ACRO444310050
Methanol, technische Qualität
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,7 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,791 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3280 to 1.3300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Ethanol ≤0.5 %