1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
444440010
ACRO444440010EA
174
EUR
ACRO444440010
1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₇BN₂O₃ Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027064 CAS-Nummer: 1150561-76-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |