3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
444450050
ACRO444450050EA 300 EUR
ACRO444450050
3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
Schmelzpunkt: 182…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663886
CAS-Nummer: 188665-74-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure