4-Amino-2-chlorphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid, piancol ester
444480010
444480050
ACRO444480010EA
190
EUR
ACRO444480010
ACRO444480050
4-Amino-2-chlorphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Amino-2-chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BClNO₂ Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09864184 CAS-Nummer: 877160-63-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 125 °C |
GC | ≥96.0 % |