4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444490010
444490050
ACRO444490010EA
145
EUR
ACRO444490010
ACRO444490050
4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Schmelzpunkt: 163…166 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09951877 CAS-Nummer: 819057-45-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 167 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |