4-Amino-3-fluorphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
444500010
444500050
ACRO444500010EA
209
EUR
ACRO444500010
ACRO444500050
4-Amino-3-fluorphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Amino-3-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Schmelzpunkt: 101…102 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09033884 CAS-Nummer: 819058-34-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 105 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |