4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
444570050
ACRO444570050EA
154
EUR
ACRO444570050
4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BN₂O₄ Schmelzpunkt: 174…177 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06795680 CAS-Nummer: 833486-94-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 174 to 180 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |