6-Brom-2-methyl-2H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
444610010
ACRO444610010EA
222
EUR
ACRO444610010
6-Brom-2-methyl-2H-indazol 97%
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,0600 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09870048 CAS-Nummer: 590417-95-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 88 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |