2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
444700010
ACRO444700010EA
104
EUR
ACRO444700010
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₄BClN₂O₂ Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11856048 CAS-Nummer: 1003845-08-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to orange Solid or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 63 to 69 °C |
GC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |