3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-benzenediamine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine, 4-(TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)BENZENE-1,2-DIAMINE
444760010
ACRO444760010EA 350 EUR
ACRO444760010
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₉BN₂O₂
Molecular Weight: 234,106 g/mol
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027073
CAS-Nummer: 851883-08-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Tan to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure