3-Iod-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Iodopyrazole
444810050
ACRO444810050EA
338
EUR
ACRO444810050
3-Iod-1H-pyrazol 97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃IN₂ Molecular Weight: 193.98 g/mol Schmelzpunkt: 68…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12022324 CAS-Nummer: 4522-35-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 74 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |